(1,4-Dimethylpiperazin-2-yl)methanol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1,4-Dimethyl-2-(hydroxymethyl)piperazine
OR25585-1G
APOSOR25585-1GEA 174 EUR
APOSOR25585-1G
(1,4-Dimethylpiperazin-2-yl)methanol
(1,4-Dimethylpiperazin-2-yl)methanol
Formula: C₇H₁₆N₂O
MW: 144,22 g/mol
Pto. Ebullición: 114…115 °C/ 15mmHg
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00174342
Núm. CAS: 14675-44-6