Malonato de potasio y metilo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Potassium 3-methoxy-3-oxopropanoate, Monomethyl monopotassium malonate, Monomethyl malonate potassium salt
OR25586-250G OR25586-500G
APOSOR25586-250GEA 84.1 EUR
APOSOR25586-250G APOSOR25586-500G
Malonato de potasio y metilo 98%
Malonato de potasio y metilo
Formula: C₄H₅KO₄
MW: 156.18 g/mol
Pto. de fusión: 198…205 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00014021
Núm. CAS: 38330-80-2
EINECS: 253-886-8