(S)-(-)-1-(1-Naftil)etilamina 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: (S)-(-)-1-(1-Aminoetil)naftaleno
OR2560-25G OR2560-5G OR2560-100G
APOSOR2560-25GEA 55.1 EUR
APOSOR2560-25G APOSOR2560-5G APOSOR2560-100G
(S)-(-)-1-(1-Naftil)etilamina 97%
(S)-(-)-1-(1-Naftil)etilamina
Formula: C₁₂H₁₃N
MW: 171.24 g/mol
Pto. Ebullición: 152…153 °C/11mmHg
Densidad: 1.06 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 113 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00064179
Núm. CAS: 10420-89-0
UN: 2922
ADR: 8+6.1 III