4-Phenylethynylbenzaldehyde 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-(Phenylethynyl)benzaldehyde
OR25608-1G OR25608-5G OR25608-25G
APOSOR25608-1GEA 33.5 EUR
APOSOR25608-1G APOSOR25608-5G APOSOR25608-25G
4-Phenylethynylbenzaldehyde 95%
4-Phenylethynylbenzaldehyde
Formula: C₁₅H₁₀O
MW: 206,25 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00114585
Núm. CAS: 57341-98-7