2-Amino-5-bromo-3-metilpiridina 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Amino-5-bromo-3-picoline, 5-Bromo-3-methylpyridin-2-amine, 5-Bromo-3-methyl-2-pyridylamine
OR2561-100G OR2561-25G OR2561-500G
APOSOR2561-100GEA 79.9 EUR
APOSOR2561-100G APOSOR2561-25G APOSOR2561-500G
2-Amino-5-bromo-3-metilpiridina 95%
2-Amino-5-bromo-3-methylpyridine
Formula: C₆H₇BrN₂
MW: 187,04 g/mol
Pto. de fusión: 88…95 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00068232
Núm. CAS: 3430-21-5