1-Acetil-5-bromoindolina
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Acetil-5-bromo-2,3-dihidroindol, N-Acetil-5-bromoindolina
OR25617-1G OR25617-25G
APOSOR25617-1GEA 78.3 EUR
APOSOR25617-1G APOSOR25617-25G
1-Acetil-5-bromoindolina
1-Acetil-5-bromoindolina
Formula: C₁₀H₁₀BrNO
Pto. de fusión: 118…121 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00056017
Núm. CAS: 22190-38-1