4-Metilpiridazina 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR25618-25G
APOSOR25618-25GEA 208 EUR
APOSOR25618-25G
4-Metilpiridazina 97%
4-Metilpiridazina
Formula: C₅H₆N₂
MW: 94,12 g/mol
Pto. Ebullición: 98…100 °C/11mmHg
Densidad: 1,06 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 105 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011594
Núm. CAS: 1120-88-3