α-Cloro-m-xileno 94%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR2562-100G OR2562-1KG
APOSOR2562-100GEA 26.1 EUR
APOSOR2562-100G APOSOR2562-1KG
α-Cloro-m-xileno 94%
α-Cloro-m-xileno
Formula: C₈H₉Cl
Pto. Ebullición: 195…196 °C
Densidad: 1,064 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 76 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00000909
Núm. CAS: 620-19-9
EINECS: 210-628-9
UN: 3265
ADR: 8,II