6,7-Dimetoxiquinazolina-4(3H)-ona
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 6,7-Dimethoxy-4(3H)-quinazolinone, 6,7-Dimethoxy-1H-quinazolin-4-one
OR2564-5G OR2564-25G OR2564-100G
APOSOR2564-5GEA 55.1 EUR
APOSOR2564-5G APOSOR2564-25G APOSOR2564-100G
6,7-Dimetoxiquinazolina-4(3H)-ona
6,7-Dimetoxiquinazolina-4(3H)-ona
Formula: C₁₀H₁₀N₂O₃
MW: 206,2 g/mol
Pto. de fusión: 298 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01570147
Núm. CAS: 13794-72-4