Ethyl-2-Amino-4-phenylthiazole-5-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR2569-1G OR2569-5G
APOSOR2569-1GEA 79.9 EUR
APOSOR2569-1G APOSOR2569-5G
Ethyl-2-Amino-4-phenylthiazole-5-carboxylate
Ethyl-2-Amino-4-phenylthiazole-5-carboxylate
Formula: C₁₂H₁₂N₂O₂S
Pto. de fusión: 167…173 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00022452
Núm. CAS: 64399-23-1