3-[(2-Furylmethyl)amino]propanenitrile
Proveedor: Apollo Scientific
OR25697-1G
OR25697-5G
APOSOR25697-1GEA
0
EUR
APOSOR25697-1G
APOSOR25697-5G
3-[(2-Furylmethyl)amino]propanenitrile
3-[(2-Furylmethyl)amino]propanenitrile
Formula:
C₈H₁₀N₂O MW: 150,18 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00219840 Núm. CAS: 6788-68-7 |