Methyl-3,4-dimethylbenzoate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Methyl 3,4-dimethylbenzoate
OR25704-1G OR25704-25G OR25704-5G
APOSOR25704-1GEA 21.9 EUR
APOSOR25704-1G APOSOR25704-25G APOSOR25704-5G
Methyl-3,4-dimethylbenzoate
Methyl-3,4-dimethylbenzoate
Formula: C₁₀H₁₂O₂
MW: 164,2011 g/mol
Pto. de fusión: 35…37 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00219861
Núm. CAS: 38404-42-1