Isopropoxybenzene
Proveedor: Apollo Scientific
OR25710-100G OR25710-25G OR25710-5G
APOSOR25710-100GEA 188 EUR
APOSOR25710-100G APOSOR25710-25G APOSOR25710-5G
Isopropoxybenzene
Isopropoxybenzene
Formula: C₉H₁₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00048288
Núm. CAS: 2741-16-4