2-Metil-3-nitroanísol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR25731-5G OR25731-25G
APOSOR25731-5GEA 72.5 EUR
APOSOR25731-5G APOSOR25731-25G
2-Metil-3-nitroanísol 98%
2-Metil-3-nitroanísol
Formula: C₈H₉NO₃
Pto. Ebullición: 94…96 °C/0,5mmHg
Pto. de fusión: 54…56 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007159
Núm. CAS: 4837-88-1