5-Metilnicotinato de metilo
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR25732-1G OR25732-5G
APOSOR25732-1GEA 0 EUR
APOSOR25732-1G APOSOR25732-5G
5-Metilnicotinato de metilo
5-Metilnicotinato de metilo
Formula: C₈H₉NO₂
Pto. Ebullición: 90 °C/3mmHg
Pto. de fusión: 42…46 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01075739
Núm. CAS: 29681-45-6