2-Bromo-5-nitroimidazol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR2576-10G OR2576-5G
APOSOR2576-10GEA 40.6 EUR
APOSOR2576-10G APOSOR2576-5G
2-Bromo-5-nitroimidazol 97%
2-Bromo-5-nitroimidazol
Formula: C₃H₂BrN₃O₂
Pto. de fusión: 235 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09025308
Núm. CAS: 65902-59-2