5-Iodo-o-toluidina
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 5-Iodo-2-metilanilina
OR25762-25G OR25762-5G OR25762-100G
APOSOR25762-25GEA 33.5 EUR
APOSOR25762-25G APOSOR25762-5G APOSOR25762-100G
5-Iodo-o-toluidina
5-Iodo-o-toluidina
Formula: C₇H₈IN
MW: 233,05 g/mol
Pto. Ebullición: 273 °C
Pto. de fusión: 48…52 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00051531
Núm. CAS: 83863-33-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III