Tris(2-metoxifenil)fosfina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR25764-1G OR25764-5G
APOSOR25764-1GEA 0 EUR
APOSOR25764-1G APOSOR25764-5G
Tris(2-metoxifenil)fosfina 98%
Tris(2-metoxifenil)fosfina
Formula: C₂₁H₂₁O₃P
Pto. de fusión: 204…208 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00014892
Núm. CAS: 4731-65-1