2-Chloro-4-nitro-1H-imidazole
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2-Chloro-5-nitro-1H-imidazole
OR2577-1G
OR2577-25G
OR2577-5G
APOSOR2577-1GEA
21.9
EUR
APOSOR2577-1G
APOSOR2577-25G
APOSOR2577-5G
2-Chloro-4-nitro-1H-imidazole
2-Chloro-4-nitro-1H-imidazole
Formula:
C₃H₂ClN₃O₂ Pto. de fusión: 214…216 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03419295 Núm. CAS: 57531-37-0 |