Tris(4-metilfenil)fosfina 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Tri-p-tolylphosphine, Tris(p-tolyl)phosphine
OR25774-100G OR25774-25G OR25774-5G
APOSOR25774-100GEA 65.4 EUR
APOSOR25774-100G APOSOR25774-25G APOSOR25774-5G
Tris(4-metilfenil)fosfina 99%
Tris(4-metilfenil)fosfina
Formula: C₂₁H₂₁P
Pto. de fusión: 144…148 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008542
Núm. CAS: 1038-95-5