Tris(2-metilfenil)fosfina 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Tris(o-tolyl)phosphine, Tri-o-tolylphosphine
OR25778-25G OR25778-500G
APOSOR25778-25GEA 21.9 EUR
APOSOR25778-25G APOSOR25778-500G
Tris(2-metilfenil)fosfina 96%
Tris(2-metilfenil)fosfina
Formula: C₂₁H₂₁P
MW: 304.37 g/mol
Pto. de fusión: 123…129 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008514
Núm. CAS: 6163-58-2
EINECS: 228-193-9