5-Chloro-2-hydroxybenzyl alcohol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Chloro-2-(hydroxymethyl)phenol
OR25788-10G OR25788-1G
APOSOR25788-10GEA 236 EUR
APOSOR25788-10G APOSOR25788-1G
5-Chloro-2-hydroxybenzyl alcohol
5-Chloro-2-hydroxybenzyl alcohol
Formula: C₇H₇ClO₂
MW: 158,59 g/mol
Pto. de fusión: 84…87 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00021967
Núm. CAS: 5330-38-1