Ácido difenilfosfínico 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR25790-100G OR25790-25G OR25790-500G
APOSOR25790-100GEA 40.6 EUR
APOSOR25790-100G APOSOR25790-25G APOSOR25790-500G
Ácido difenilfosfínico 99%
Ácido difenilfosfínico
Formula: C₁₂H₁₁O₂P
MW: 218,19 g/mol
Pto. de fusión: 193…195 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002132
Núm. CAS: 1707-03-5
EINECS: 216-948-5