3-[4-(Acetylamino)phenyl]acrylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: trans-4-(Acetylamino)cinnamic acid
OR25793-1G OR25793-5G
APOSOR25793-1GEA 58 EUR
APOSOR25793-1G APOSOR25793-5G
3-[4-(Acetylamino)phenyl]acrylic acid
3-[4-(Acetylamino)phenyl]acrylic acid
Formula: C₁₁H₁₁NO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00016846
Núm. CAS: 7152-04-7