2,3-Pyrazinedicarboxylic anhydride 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR2581-25G OR2581-5G
APOSOR2581-25GEA 24.8 EUR
APOSOR2581-25G APOSOR2581-5G
2,3-Pyrazinedicarboxylic anhydride 98%
2,3-Pyrazinedicarboxylic anhydride
Formula: C₆H₂N₂O₃
Pto. de fusión: 210 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00179418
Núm. CAS: 4744-50-7
EINECS: 225-260-4