Ácido 5-cloro-3-piridinmetabórico
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Chloropyridine-3-boronic acid, (5-Chloropyridin-3-yl)boronic acid
OR2582-1G OR2582-25G OR2582-5G
APOSOR2582-1GEA 23.2 EUR
APOSOR2582-1G APOSOR2582-25G APOSOR2582-5G
Ácido 5-cloro-3-piridinmetabórico
Ácido 5-cloro-3-piridinmetabórico
Formula: C₅H₅BClNO₂
MW: 157,36 g/mol
Pto. de fusión: 255…260 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD06798243
Núm. CAS: 872041-85-5