Ácido 5-bromo-2-cloro-3-piridinmetabórico 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
5-Bromo-2-chloropyridine-3-boronic acid, 5-Bromo-2-chloro-3-pyridinylboronic acid
OR2583-1G
OR2583-250MG
OR2583-5G
APOSOR2583-1GEA
206
EUR
APOSOR2583-1G
APOSOR2583-250MG
APOSOR2583-5G
Ácido 5-bromo-2-cloro-3-piridinmetabórico 97%
Ácido 5-bromo-2-cloro-3-piridinmetabórico
Formula:
C₅H₄BBrClNO₂ Pto. de fusión: 148…150 °C Temperatura de almacenaje: Congelador |
Número MDL:
MFCD09037486 Núm. CAS: 1072944-19-4 |