2,3-Dicloroquinoxalina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR25839-100G OR25839-25G OR25839-500G
APOSOR25839-100GEA 0 EUR
APOSOR25839-100G APOSOR25839-25G APOSOR25839-500G
2,3-Dicloroquinoxalina 98%
2,3-Dicloroquinoxalina
Formula: C₈H₄Cl₂N₂
Pto. de fusión: 152…154 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006720
Núm. CAS: 2213-63-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III