Ácido 2,5-dicloro-4-piridinmetabórico
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR2585-1G OR2585-250MG OR2585-5G
APOSOR2585-1GEA 52.2 EUR
APOSOR2585-1G APOSOR2585-250MG APOSOR2585-5G
Ácido 2,5-dicloro-4-piridinmetabórico
Ácido 2,5-dicloro-4-piridinmetabórico
Formula: C₅H₄BCl₂NO₂
Pto. de fusión: 161…163 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06798254
Núm. CAS: 847664-64-6