6-Ethoxypyridine-2-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 6-Ethoxypicolinic acid
OR2588-1G OR2588-250MG OR2588-500MG
APOSOR2588-1GEA 393 EUR
APOSOR2588-1G APOSOR2588-250MG APOSOR2588-500MG
6-Ethoxypyridine-2-carboxylic acid
6-Ethoxypyridine-2-carboxylic acid
Formula: C₈H₉NO₃
MW: 167,17 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09414713
Núm. CAS: 42955-22-6