4-Iodopiridina 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR25896-1G OR25896-5G
APOSOR25896-1GEA 21.9 EUR
APOSOR25896-1G APOSOR25896-5G
4-Iodopiridina 97%
4-Iodopiridina
Formula: C₅H₄IN
MW: 205 g/mol
Pto. de fusión: 92…96 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD02093937
Núm. CAS: 15854-87-2