Tetrahydroquinoline-6-carboxylic acid 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1,2,3,4-Tetrahydroquinoline-6-carboxylic acid
OR25899-1G OR25899-5G
APOSOR25899-1GEA 154 EUR
APOSOR25899-1G APOSOR25899-5G
Tetrahydroquinoline-6-carboxylic acid 95+%
Tetrahydroquinoline-6-carboxylic acid
Formula: C₁₀H₁₁NO₂
MW: 177,2 g/mol
Pto. de fusión: 168…170 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00957087
Núm. CAS: 5382-49-0