4-(Methylsulphonyl)benzoic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Methylsulphonylbenzoic acid
OR2590-100G OR2590-25G OR2590-500G
APOSOR2590-100GEA 136 EUR
APOSOR2590-100G APOSOR2590-25G APOSOR2590-500G
4-(Methylsulphonyl)benzoic acid 98%
4-(Methylsulphonyl)benzoic acid
Formula: C₈H₈O₄S
MW: 200,21 g/mol
Pto. de fusión: 268…275 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007564
Núm. CAS: 4052-30-6
EINECS: 223-765-5