6-(4-Methylpiperazin-1-yl)nicotinic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR2591-1G OR2591-250MG
APOSOR2591-1GEA 301 EUR
APOSOR2591-1G APOSOR2591-250MG
6-(4-Methylpiperazin-1-yl)nicotinic acid
6-(4-Methylpiperazin-1-yl)nicotinic acid
Formula: C₁₁H₁₅N₃O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07376841
Núm. CAS: 132521-70-1