Furan-3-carboximidamide hydrochloride, grado técnico
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR25912-1G OR25912-250MG
APOSOR25912-1GEA 200 EUR
APOSOR25912-1G APOSOR25912-250MG
Furan-3-carboximidamide hydrochloride, grado técnico
Furan-3-carboximidamide hydrochloride
Formula: C₅H₇ClN₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03086209
Núm. CAS: 54649-21-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III