2-Phenylisonicotinic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2-Phenylpyridine-4-carboxylic acid, 2-Phenylisonicotinic acid
OR2592-1G
OR2592-250MG
APOSOR2592-1GEA
127
EUR
APOSOR2592-1G
APOSOR2592-250MG
2-Phenylisonicotinic acid 98%
2-Phenylisonicotinic acid
Formula:
C₁₂H₉NO₂ Pto. de fusión: 266…268 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03086008 Núm. CAS: 55240-51-2 |