5-Acetyl-2-chloropyridine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR25927-1G OR25927-5G
APOSOR25927-1GEA 21.9 EUR
APOSOR25927-1G APOSOR25927-5G
5-Acetyl-2-chloropyridine
5-Acetyl-2-chloropyridine
Formula: C₇H₆ClNO
MW: 155,5816 g/mol
Pto. de fusión: 93…95 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03407343
Núm. CAS: 55676-22-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III