Ethyl-6-chloroimidazo[1,2-b]pyridazine-2-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Ethyl 6-chloroimidazo[1,2-b]pyridazine-2-carboxylate
OR25936-5G
APOSOR25936-5GEA 79.9 EUR
APOSOR25936-5G
Ethyl-6-chloroimidazo[1,2-b]pyridazine-2-carboxylate
Ethyl-6-chloroimidazo[1,2-b]pyridazine-2-carboxylate
Formula: C₉H₈ClN₃O₂
MW: 225,6317 g/mol
Pto. de fusión: 155…158 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03086230
Núm. CAS: 64067-99-8