Furo[3,2-c]pyridin-4(5H)-one
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR25944-1G OR25944-250MG OR25944-5G
APOSOR25944-1GEA 33.5 EUR
APOSOR25944-1G APOSOR25944-250MG APOSOR25944-5G
Furo[3,2-c]pyridin-4(5H)-one
Furo[3,2-c]pyridin-4(5H)-one
Formula: C₇H₅NO₂
Pto. de fusión: 199…200 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00183939
Núm. CAS: 26956-43-4