4-[(2,2-Dimethylpropanoyl)amino]nicotinic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
4-(2,2,2-Trimethylacetamino)pyridine-3-carboxylic acid
OR25946-1G
OR25946-250MG
OR25946-500MG
OR25946-2.5G
OR25946-5G
APOSOR25946-1GEA
275
EUR
APOSOR25946-1G
APOSOR25946-250MG
APOSOR25946-500MG
APOSOR25946-2.5G
APOSOR25946-5G
4-[(2,2-Dimethylpropanoyl)amino]nicotinic acid
4-[(2,2-Dimethylpropanoyl)amino]nicotinic acid
Formula:
C₁₁H₁₄N₂O₃ MW: 222,25 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03407344 Núm. CAS: 125867-31-4 |