Methyl benzimidazole-5-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Benzimidazole-5-carboxylic acid methyll ester
OR25948-1G OR25948-5G
APOSOR25948-1GEA 21.9 EUR
APOSOR25948-1G APOSOR25948-5G
Methyl benzimidazole-5-carboxylate
Methyl benzimidazole-5-carboxylate
Formula: C₉H₈N₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03407310
Núm. CAS: 26663-77-4