3-Methoxythiophene-2-carboxylic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR2595-1G OR2595-250MG
APOSOR2595-1GEA 223 EUR
APOSOR2595-1G APOSOR2595-250MG
3-Methoxythiophene-2-carboxylic acid 95%
3-Methoxythiophene-2-carboxylic acid
Formula: C₆H₆O₃S
Pto. de fusión: 181…183 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01316613
Núm. CAS: 60166-83-8