4-Chlorofuro[3,2-c]pyridine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR25954-1G OR25954-5G OR25954-10G
APOSOR25954-1GEA 95.7 EUR
APOSOR25954-1G APOSOR25954-5G APOSOR25954-10G
4-Chlorofuro[3,2-c]pyridine
4-Chlorofuro[3,2-c]pyridine
Formula: C₇H₄ClNO
MW: 153,5658 g/mol
Pto. de fusión: 40…45 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02179768
Núm. CAS: 31270-80-1