3-(4-Methoxyphenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR25961-1G OR25961-250MG OR25961-5G
APOSOR25961-1GEA 174 EUR
APOSOR25961-1G APOSOR25961-250MG APOSOR25961-5G
3-(4-Methoxyphenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid 97%
3-(4-Methoxyphenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid
Formula: C₁₂H₁₁NO₄
Pto. de fusión: 190…195 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03407357
Núm. CAS: 93041-45-3