5-(4-Methoxyphenyl)-1,3-oxazole-4-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR25969-250MG OR25969-100MG
APOSOR25969-250MGEA 55.1 EUR
APOSOR25969-250MG APOSOR25969-100MG
5-(4-Methoxyphenyl)-1,3-oxazole-4-carboxylic acid
5-(4-Methoxyphenyl)-1,3-oxazole-4-carboxylic acid
Formula: C₁₁H₉NO₄
Pto. de fusión: 147…151 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03644147
Núm. CAS: 89205-07-2