5-Methylthiazole-2-carboxylic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR2597-1G OR2597-250MG OR2597-5G
APOSOR2597-1GEA 60.9 EUR
APOSOR2597-1G APOSOR2597-250MG APOSOR2597-5G
5-Methylthiazole-2-carboxylic acid 98%
5-Methylthiazole-2-carboxylic acid
Formula: C5H5NO2S
MW: 143.16 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD08060736
Núm. CAS: 61291-21-2