2-Carboxythiophene-5-boronic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR25978-1G OR25978-250MG OR25978-5G
APOSOR25978-1GEA 27.7 EUR
APOSOR25978-1G APOSOR25978-250MG APOSOR25978-5G
2-Carboxythiophene-5-boronic acid
2-Carboxythiophene-5-boronic acid
Formula: C₅H₅BO₄S
MW: 171,9668 g/mol
Pto. de fusión: 135…136 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02323211
Núm. CAS: 465515-31-5