6-Bromoimidazo[1,2-a]pyrazine-2-carboxylic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR2598-250MG OR2598-1G
APOSOR2598-250MGEA 65.4 EUR
APOSOR2598-250MG APOSOR2598-1G
6-Bromoimidazo[1,2-a]pyrazine-2-carboxylic acid 97%
6-Bromoimidazo[1,2-a]pyrazine-2-carboxylic acid
Formula: C₇H₄BrN₃O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09414724
Núm. CAS: 1000018-56-3