Methyl-5-(chlorosulphonyl)-4-methylthiophene-2-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
OR25981-1G
OR25981-250MG
OR25981-500MG
OR25981-2.5G
OR25981-5G
APOSOR25981-1GEA
366
EUR
APOSOR25981-1G
APOSOR25981-250MG
APOSOR25981-500MG
APOSOR25981-2.5G
APOSOR25981-5G
Methyl-5-(chlorosulphonyl)-4-methylthiophene-2-carboxylate
Methyl-5-(chlorosulphonyl)-4-methylthiophene-2-carboxylate
Formula:
C₇H₇ClO₄S₂ Pto. de fusión: 40…41 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03407367 Núm. CAS: 423768-46-1 UN: 3261 ADR: 8,III |