Methyl-3-chlorosulphonyl-4-(isopropylsulphonyl)thiophene-2-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
OR25983-10G OR25983-1G OR25983-5G
APOSOR25983-10GEA 691 EUR
APOSOR25983-10G APOSOR25983-1G APOSOR25983-5G
Methyl-3-chlorosulphonyl-4-(isopropylsulphonyl)thiophene-2-carboxylate
Methyl-3-chlorosulphonyl-4-(isopropylsulphonyl)thiophene-2-carboxylate
Formula: C₉H₁₁ClO₆S₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03407370
Núm. CAS: 423768-47-2